Merck
8.00023
Sigma-Aldrich
アセチルアセトン
for synthesis
別名:
2,4-ペンタンジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2COCH3
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
741937
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
204-634-0
NACRES:
NA.22
bp:
140.4 °C (lit.)
グレード
for synthesis
品質水準
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
6 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
662 °F
有効性
575 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
11.4 %
dilution
(for synthesis)
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
140.4 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
転移温度
flash point 35 °C
溶解性
153.8-155.2 g/L
密度
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
InChI Key
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Viscoelasticity in Pressure-Sensitive Adhesives: This study examines the influence of crosslink density and linear viscoelasticity on the shear failure of adhesives, showcasing Aluminium acetylacetonate′s role in enhancing the performance and durability of industrial adhesives (Arrowood et al., 2023).
  • Heat Stabilizer in PVC: Discusses the preparation of magnesium-aluminum hydrotalcite using a mechanochemical method facilitated by Aluminium acetylacetonate, and its application as a heat stabilizer in poly(vinyl chloride), highlighting its importance in improving the thermal stability of polymers (Jiang et al., 2020).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.974
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体