681667
Wnt Agonist II, SKL2001
The Wnt Agonist II, SKL2001 controls the biological activity of Wnt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
別名:
Wnt Agonist II, SKL2001, 5-(Furan-2-yl)-N-(3-(1H-imidazol-1-yl)propyl)-1,2-oxazole-3-carboxamide, Wnt Pathway Activator VII
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
pink-red
溶解性
DMSO: 100 mg/mL, clear, red
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C1=NOC(C2=CC=CO2)=C1)NCCCN3C=NC=C3
InChI
1S/C14H14N4O3/c19-14(16-4-2-6-18-7-5-15-10-18)11-9-13(21-17-11)12-3-1-8-20-12/h1,3,5,7-10H,2,4,6H2,(H,16,19)
InChI Key
PQXINDBPUDNMPE-UHFFFAOYSA-N
詳細
包装
警告
WGK
WGK 3
Jan Code
681667-25MG:
681667-MG:
試験成績書(COA)