658425
AG 17
Anti-proliferative agent that acts as a selective inhibitor of the platelet-derived growth factor receptor tyrosine kinase (IC₅₀ = 500 nM).
別名:
AG 17, NSC 242557, 3,5-di- t-Butyl-4-hydroxy-benzylidenemalononitrile, α-Cyano-(3,5-di- t-butyl-4-hydroxy)cinnamonitrile, Tyrphostin A9, RG 50872
アッセイ
≥99% (TLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
pale yellow
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C18H22N2O/c1-17(2,3)14-8-12(7-13(10-19)11-20)9-15(16(14)21)18(4,5)6/h7-9,21H,1-6H3
InChI Key
MZOPWQKISXCCTP-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Platelet-derived growth factor receptor tyrosine kinase
警告
再構成
その他情報
Palumbo, G.A., et al. 1997. Cancer Res. 57, 2434.
Burger, A.M., et al. 1995. Cancer Res.55, 2794.
Palumbo, G.A., et al. 1994. Blood84, 296a.
Bilder, G.E., et al. 1991. Am. J. Physiol. 260, C721.
Levitzki, A., and Gilon, S. 1991. Trends Pharmacol. Sci. 12, 171.
Terada, H. 1981. Biochim. Biophys. Acta639, 225
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
658425-MG:
658425-5MG:
658425-1.1ML:
試験成績書(COA)