Key Documents
64054W
Sigma-Aldrich
Midas® Vessels and Lids
Reagent containers for Midas® III-Plus Automated Stainer
別名:
Stainer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105202
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
Reagent containers for MIDAS® Automated Stainer
構成
Vessels and Lids to hold stain - 300 mL fill.
See-thru fill marks 50 mL, 75 mL, and 300 mL
法的情報
MIDAS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany