安全性情報
6250
Sigma-Aldrich
Nonfat Powdered Milk
OmniPur® Grade
別名:
Dehydrated Milk, Nonfat Milk Powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.28
品質水準
アプリケーション
OmniPur® Nonfat Powdered Milk has been used as a blocker:
  • in cell rolling assay
  • to evaluate the interaction of breast cancer circulating tumor cell (CTC) clusters with E-selectin
  • in Western blotting
包装
樹脂袋
法的情報
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
6250-10GM:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Single-cell western blotting
Alex J H, et al.
Nature Methods, 11, 749?755-749?755 (2014)