主要文書
6.19119
Sigma-Aldrich
N-Chlorosuccinimide
purified grade
別名:
N-Chlorosuccinimide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4ClNO2
CAS番号:
分子量:
133.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
グレード
purified grade
InChI
1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
InChI Key
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N