安全性情報
6.17797
Supelco
Fehling′s solution A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352302
形状
solution
アプリケーション
  • Chemical and enzymic analyses of Pichia polymorpha cell walls: This study demonstrates the use of Fehling′s solution A in biochemical research, specifically for the chemical and enzymatic analysis of yeast cell walls. The use of Fehling′s solution A as a copper complex reagent provides critical insights into the carbohydrate content of cell walls, which is essential for understanding cell wall structure and function in microbiology. This research highlights Fehling′s solution A′s application in detailed organic compound identification within a microbial context (Villa et al., 1980).
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN2RCMF17797:
IN26177970500:
試験成績書(COA)