安全性情報
6.17594
Supelco
Barium nitrate
purified grade
別名:
Barium nitrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ba(NO3)2
CAS番号:
分子量:
261.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
purified grade
InChI
1S/Ba.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
InChI Key
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級II
第二種酸化性固体