Merck
6.09990
Supelco
硝酸銀 溶液
c(AgNO3 )= 0.1 mol/ l (0.1N), concentrate for preparing 0.5 L volumetric solution for titration, Titrisol®
別名:
Silver nitrate solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
AgNO3
CAS番号:
分子量:
169.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品名
硝酸銀 溶液, for 500 ml c(AgNO3 )= 0.1 mol/ l (0.1N) Titrisol
フォーム
solution
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Antibacterial polymeric vesicles: A novel method for the in situ fabrication of silver nanoparticle-decorated polymeric vesicles was developed using silver nitrate, indicating significant antibacterial properties suitable for various biomedical applications (Zhang et al., 2024).
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN26099900001:
試験成績書(COA)