Merck
6.09065
Supelco
Perchloric acid solution
0.1 mol/l in anhydrous acetic acid, for titrations in non-aqueous media
別名:
PCA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HClO4
CAS番号:
分子量:
100.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
製品名
過塩素酸, 0.1 mol/l in anhydrous acetic acid for titrations in non-aqueous media
グレード
anhydrous
SMILES記法
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI Key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Nanoporous gold with microporous structure: Perchloric acid is used in the electrochemical dealloying process to create nanoporous gold structures, which are significant for their applications in catalysis and sensor technology (Li et al., 2024).
  • Stability indicating reversed-phase-high-performance liquid chromatography method: This method uses perchloric acid for the analysis of pharmaceutical compounds, offering enhanced stability and reliability for drug formulation and safety checks (Chintala, 2024).
  • Development of innovative methodology for determination of 6-thioguanine: By utilizing perchloric acid, this HPLC-PDA-based technique allows for precise medical diagnostics, facilitating better disease management through accurate drug monitoring (Noga et al., 2023).
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN2RCMP90651:
IN26090650500:
IN26090652500:
試験成績書(COA)