Merck
6.08327
Sigma-Aldrich
トルエン
for chromatography
別名:
Toluene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH3
CAS番号:
分子量:
92.14
Beilstein:
635760
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191501
グレード
for chromatography
品質水準
蒸気密度
3.2 (vs air)
蒸気圧
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
自己発火温度
997 °F
expl. lim.
7 %
屈折率
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Toluene, an aromatic hydrocarbon similar to benzene but considered much less toxic, is widely employed as an organic solvent. It can be used as a mobile-phase solvent or extraction solvent in gas chromatography (GC) and liquid chromatography (LC).
アプリケーション
Toluene can be used as a:
  • Component of the pressurized liquid solvent used in the extraction method for the determination of pesticide residues in fruits and vegetables.
  • Extractive solvent in a DLLME-derivatization procedure for the reliable determination of 18 biogenic amines in beers.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.9 °F - closed cup
引火点(℃)
4.4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN26083271000:
試験成績書(COA)