Merck
5.89577
Sigma-Aldrich
ヘプタン
greener alternative
99%, anhydrous
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH3
CAS番号:
分子量:
100.20
Beilstein:
1730763
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
NACRES:
NA.22
bp:
98 °C (lit.)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
433 °F
expl. lim.
7 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
溶解性
water: insoluble
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
greener alternative product
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F
引火点(℃)
-4 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体