584223
Tetrahydrouridine
≥90% (TLC), liquid, Cytidine deaminase inhibitor, Calbiochem®
別名:
InSolution Tetrahydrouridine, THU, H4U, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-4-hydroxytetrahydropyrimidin-2(1H)-one, dihydrate
About This Item
おすすめの製品
製品名
Tetrahydrouridine, InSolution, ≥90%, competitive inhibitor of cytidine deaminase
品質水準
アッセイ
≥90% (TLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
SMILES記法
OC1CCN([C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(N1)=O
InChI
1S/C9H16N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h4-8,12-15H,1-3H2,(H,10,16)/t4-,5?,6-,7-,8-/m1/s1
InChI Key
UCKYOOZPSJFJIZ-XVKVHKPRSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
cytidine deaminase
包装
警告
物理的形状
再構成
その他情報
Bouffard, D.Y., et al. 1993. Biochem Pharmacol.45, 1857.
Laliberte, J., et al. 1992. Cancer Chemotherap. Pharmacol.30, 7.
Riva, C., et al. 1992. Chemotherapy38, 358.
Yusa, K., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 16848.
Hanze, A.R. 1967. J. Am. Chem. Soc.89, 6720.
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
584223-25MG:
試験成績書(COA)