Merck
573113
Millipore
スクロース
Molecular Biology Grade
別名:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-グルコピラノシルβ-D-フルクトフラノシド, β-D-フルクトフラノシル-α-D-グルコピラノシド, D(+)-サッカロース, 砂糖
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11
CAS番号:
分子量:
342.30
Beilstein:
90825
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.79
グレード
Molecular Biology
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
mp
185-187 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
吸収
≤0.100 at 280 nm
≤0.120 at 260 nm
その他の活性
DNases, proteases, RNases, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI Key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Molecular biology reagent.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
573113-5RKG:
US2573113-1KG-B:
US2573113-1KG:
573113-5KG:
US2573113-5KG-B:
573113-0KG:
573113-10KG:
573113-1KG:
US2573113-500:
573113-0.5KG:
573113-1RKG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1