主要文書
5.71200
Millipore
Silicone tubing for pump Ø 6,4 mm
for use with Dilucult, pkg of 6 tubes (Tygon)
別名:
Dilutor Tubing, Hose, Tygon Tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122409
NACRES:
NA.84
物質
silicone tubing
包装
pkg of 6 tubes (Tygon)
メーカー/製品名
DiluCult
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with Dilucult
詳細
Set of 6 Tygon tubings for pump part (20 cm).inner ø 6.4 mm
アプリケーション
For use with DiluCult and DiluCult 2 gravimetric dilutor instrument
法的情報
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany