安全性情報
539530
Sigma-Aldrich
Anti-PP2Bα (482-494) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
別名:
Anti-Calcineurin, Anti-PP2Bα, Anti-PP 2Bα
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
含みます
≤0.1% sodium azide as preservative
交差性(ホモロジーによる予測)
mammals
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
保管温度
−70°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPP3CA(5530)
詳細
Recognizes the ~60 kDa PP2B catalytic subunit.
  • Antibody Target Gene Symbol: PPP3CA
  • Target Synonym: 2900074D19Rik, AI841391, AW413465, Calcineurin, Calcineurin A Alpha, CALN, CALNA, CALNA1, CCN1, CN, CnA, CnA-alpha, CNA1, MGC106804, Pp2b Subunit A, PP2B-A ALPHA, PPP2B, PPP3CA alpha isoform
  • Entrez Gene Name: protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit, alpha isoform
  • Human Entrez ID: 5530
  • Mu Entrez ID: 19055
  • Rat Entrez ID: 24674
  • 免疫原
    Mammalian
    a synthetic peptide (RMPPRRDAMPSDA) corresponding to amino acids 482-494 of the mammalian PP2B catalytic subunit, conjugated to KLH
    アプリケーション
    Immunoblotting (1:500)
    Immunocytochemistry (1:500)
    警告
    Toxicity: Standard Handling (A)
    物理的形状
    In 10 mM Tris-HCl, 3 mM glycine, pH 7.5.
    再構成
    Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
    その他情報
    No cross-reactivity to other protein phosphatases is detected. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
    法的情報
    CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    WGK
    WGK 1
    Jan Code
    539530-100UL:
    539530-UL:
    試験成績書(COA)