コンテンツへスキップ
Merck
すべての画像(1)

主要文書

安全性情報

5.30463

Sigma-Aldrich

Dopamine Receptor D3 Antagonist II, YQA14

別名:

Dopamine Receptor D3 Antagonist II, YQA14, D3R Antagonist

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

実験式(ヒル表記法):
C23H27ClN4O3
CAS番号:
分子量:
442.94
UNSPSCコード:
12352200

アッセイ

≥98% (HPLC)

品質水準

フォーム

powder

有効性

0.068 pM Ki

メーカー/製品名

Calbiochem®

保管条件

OK to freeze
protect from light

tan

溶解性

DMSO: 100 mg/mL

保管温度

2-8°C

詳細

A highly potent and selective antagonist of dopamine D3 receptors. Has two binding sites on human cloned D3 receptors (Ki = 0.0680 pM high affinity and 2.11 nM low affinity).
An orally bioavailable benzoxazolone carboxamide derivative that acts as a highly potent and selective antagonist of dopamine D3 receptors. Has two binding sites on human cloned D3 receptors (Ki = 0.0680 pM high affinity and 2.11 nM low affinity). Displays >150-fold greater selectivity for D3 over D2 receptors and about 1000-fold selectivity over other dopamine receptors. Exhibits strong anti-addiction profile and reduces self administration of cocaine in rodent models (6.25 to 25 mg/kg in rats) without affecting their sucrose water self-administration and locomotor activity.

生物化学的/生理学的作用

Cell permeable: yes
Primary Target
D3

警告

Toxicity: Standard Handling (A)

再構成

Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C

その他情報

Song, R., et al. 2014. Neuropharm.77, 398.
Song, R., et al. 2011. Addiction Biol.17, 259.

法的情報

CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

保管分類コード

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物

名称等を表示すべき危険物及び有害物

労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物

名称等を通知すべき危険物及び有害物


試験成績書(COA)

製品のロット番号・バッチ番号を入力して、試験成績書(COA) を検索できます。ロット番号・バッチ番号は、製品ラベルに「Lot」または「Batch」に続いて記載されています。

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)