528151
PARP Inhibitor VIII, PJ34
InSolution, ≥98%
別名:
InSolution PARP Inhibitor VIII, PJ34, 2-(Dimethylamino)-N-(6-oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)acetamide, HCl, N-(6-Oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)-N,N-dimethylacetamide, HCl, N-(6-Oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)-N,N-dimethylacetamide, HCl, 2-(Dimethylamino)-N-(6-oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)acetamide, HCl
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
輸送温度
ambient
保管温度
−70°C
SMILES記法
O=C(CN(C)C)NC(C=C1)=CC(C2=C3C=CC=C2)=C1NC3=O
詳細
生物化学的/生理学的作用
PARP
包装
警告
物理的形状
再構成
その他情報
Garcia-Soriano, F.G., et al. 2001. Nature Med.7, 108.
Mabley, G.J., et al. 2001. Inflamm. Res.50, 561.
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
528151-2MG:
試験成績書(COA)