Merck
5.04761
Sigma-Aldrich
CL 316,243 水和物
別名:
5-[(2R)-2-[[(2R)-2-(3-クロロフェニル)-2-ヒドロキシエチル]アミノ]プロピル]-1,3-ベンゾジオキソール-2,2-ジカルボン酸二ナトリウム 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H18ClNNa2O7 · xH2O
CAS番号:
分子量:
465.79 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
品質水準
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].C[C@H](Cc1ccc2OC(Oc2c1)(C([O-])=O)C([O-])=O)NC[C@H](O)c3cccc(Cl)c3
InChI
1S/C20H20ClNO7.2Na.H2O/c1-11(22-10-15(23)13-3-2-4-14(21)9-13)7-12-5-6-16-17(8-12)29-20(28-16,18(24)25)19(26)27;;;/h2-6,8-9,11,15,22-23H,7,10H2,1H3,(H,24,25)(H,26,27);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t11-,15+;;;/m1.../s1
InChI Key
BFEWLXURNRQQLY-BELDDISZSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
β3 アドレナリンレセプタ-アゴニストで、抗肥満薬です。