安全性情報
5.00601
SAFC
Vitamin B₁₂-lactose
trituration 0.1%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352401
品質水準
形状
solid
濃度
0.1%
pH
5.5-6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解性
160 g/L
密度
1.5 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
vitamins, nutraceuticals, and natural products
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
アプリケーション
Vitamin B12 - lactose trituration 0.1% is suitable for use in pharmaceutical processes.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2