5.00583
(+)-Brefeldin A, Eupenicillium brefeldianum
InSolution, ≥95%, 25 mM in DMSO
別名:
InSolution (+)-Brefeldin A, Eupenicillium brefeldianum, 1,6,7,8,9,11a,12,13,14,14a-Decahydro-1,13-dihydroxy-6-methyl-4H-cyclopent[f]oxacyclotridecin-4-one, (1 S,2 E,7 S,10 E,12 R,13 R,15 S)-12,15-dihydroxy-7-methyl-8-oxabicyclo[11.3.0]hexadeca-2,10-dien-9-one,
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
保管温度
−70°C
InChI
1S/C16H24O4/c1-11-5-3-2-4-6-12-9-13(17)10-14(12)15(18)7-8-16(19)20-11/h4,6-8,11-15,17-18H,2-3,5,9-10H2,1H3/b6-4+,8-7+/t11-,12+,13-,14+,15-/m0/s1
InChI Key
KQNZDYYTLMIZCT-PNFJWZTBSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
ADP-ribosylation factor (ARF)
包装
警告
物理的形状
再構成
その他情報
Moriango, N., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 12856.
Mendez, A.J. 1995. J. Biol. Chem.270, 5891.
Ridgway, N.D., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 8023.
Tsai, S.C., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 3063.
Ktistakis, N.Y., et al. 1992. Nature356, 344.
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
引火点(℃)
87 °C - (refers to pure substance)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体