メーカー/製品名
Milliplex®
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex® xMAP®)
保管温度
2-8°C
詳細
特異性
アプリケーション
最適な結果を得るには、終夜(4℃)の培養が推奨されます。
このアッセイには、1ウェルあたり25 μLの希釈細胞ライセートが必要です。
このキットは、アッセイバッファー2(同梱されています)を使用して実行する必要があります。
アッセイに適したタンパク質濃度の推奨範囲は、15ウェルあたり 15 ~ 150 g 総タンパク量(600 ~ 1,000 g/mL の場合は25 μL/ウェル)です。
分析可能物質は以下の通りです:
- Akt (Ser473)
- GSK3α (Ser21)
- GSK3β (Ser9)
- IGF1R (Tyr1135/Tyr1136)
- IR (Tyr1162/Tyr1163)
- IRS1 (Ser636)
- mTOR (Ser2448)
- p70S6K (Thr412)
- PTEN (Ser380)
- RPS6 (Ser235/Ser236)
- TSC2 (Ser939)
包装
保管および安定性
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.