Merck
4541-00020
Millipore
NovaSeptum® トランスファーシステム
Ideal for applications such as pH regulation and fermentation inoculation
別名:
Cell culture transfer, tube application, luer, C-flex, 1000 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104105
eCl@ss:
36101790
物質
C-Flex® TPE tubing
品質水準
ニードルサイズ
2.0 mm
無菌性
sterile
メーカー/製品名
NovaSeptum®
パラメーター
-72-132 °C max. temp. (-99-270 °F)
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
L
1000 mm
不純物
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
フィッティング
inlet septum unit (with a 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デバイス構成:シングルサンプリング
アプリケーション
pH調整や発酵接種などのアプリケーションに最適
調製ノート
滅菌方法
ベータ線(e-ビーム)最小25 kGy ISO 11137に従う
法的情報
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany