安全性情報
4500-M
Millipore
L-Methionine
An essential amino acid, useful as a methyl group donor.
別名:
L-Methionine, Met
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO2S
CAS番号:
分子量:
149.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.25
品質水準
詳細
RTECS - PD0457000
Merck USA index - 14, 5975
アッセイ
≥98.5% (by assay)
フォーム
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
colorless to white
溶解性
water: 1 mg/mL
微量陽イオン
heavy metals: ≤20 ppm
保管温度
10-30°C
SMILES記法
S(CCC(N)C(=O)O)C
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
詳細
An essential amino acid, useful as a methyl group donor.
An essential amino acid. Useful as a methyl group donor.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
4500-100GM:
4500-GM:
試験成績書(COA)