詳細
RTECS - NZ0550000
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
DMF: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
[n]21c3c4[n](c6c(c4c7c(c3c8c2cccc8)CNC7=O)cccc6)C5OC1(C(C5)(O)C(=O)OC)C
InChI
1S/C27H21N3O5/c1-26-27(33,25(32)34-2)11-18(35-26)29-16-9-5-3-7-13(16)20-21-15(12-28-24(21)31)19-14-8-4-6-10-17(14)30(26)23(19)22(20)29/h3-10,18,33H,11-12H2,1-2H3,(H,28,31)
InChI Key
KOZFSFOOLUUIGY-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
CaM kinase II
警告
再構成
その他情報
Chin, L.S., et al. 1999. Cancer Invest. 17, 391.
Tapley, P., et al. 1992. Oncogene 7, 371.
Hashimoto, Y. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun. 181, 423.
Nakanishi, S. 1988. J. Biol. Chem. 263, 6215.
Kase, H., et al. 1987. Biochem. Biophys. Res. Commun. 142, 436.
WGK
WGK 3
Jan Code
420298-1.1ML:
420298-1MG-M:
420298-100UG:
420298-0UG:
420298-UG:
420298-10MG-M:
420298-100UG-M:
試験成績書(COA)