420210
Jervine
A cell-permeable steroidal alkaloid similar to cyclopamine that displays teratogenic effects and induces cyclopia by blocking Sonic Hedgehog signaling.
別名:
Jervine, (3β, 23β)-17,23-Epoxy-3-hydroxyveratraman-11-one, 11-Ketocyclopamine, Shh Signaling Antagonist III
About This Item
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
off-white
溶解性
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C27H39NO3/c1-14-11-21-24(28-13-14)16(3)27(31-21)10-8-19-20-6-5-17-12-18(29)7-9-26(17,4)23(20)25(30)22(19)15(27)2/h5,14,16,18-21,23-24,28-29H,6-13H2,1-4H3
InChI Key
CLEXYFLHGFJONT-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Induces cyclopia by blocking shh (Sonic Hedgehog) signaling
包装
警告
調製ノート
再構成
その他情報
Cooper, M. K., et al. 2003. Nat. Genet.33, 508.
Mistretta, C.M., 2003. Dev. Biol.254, 1.
ten Berge, D., et al. 2001. Development128, 2929.
Cooper, M.K., et al. 1998. Science280, 1603.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
420210-MG:
420210-1MG:
試験成績書(COA)