コンテンツへスキップ
Merck
すべての画像(1)

主要文書

安全性情報

407245

Sigma-Aldrich

Insulin-Like Growth Factor-II, Human, Recombinant, E. coli

別名:

Insulin-Like Growth Factor-II, Human, Recombinant, E. coli, rhIGF-II

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

CAS番号:
UNSPSCコード:
12352202

アッセイ

≥97% (SDS-PAGE)

品質水準

フォーム

lyophilized

メーカー/製品名

Calbiochem®

保管条件

OK to freeze

不純物

<1 EU/μg Endotoxin (EU/μg IGF-II)

輸送温度

ambient

保管温度

−20°C

詳細

Recombinant, human insulin-like growth factor-II expressed in E. coli. A growth-promoting peptide that is structurally related to insulin. IGF-II shares about 76% sequence identity with IGF-I and ~50% with pro-insulin. Its actions are similar to IGF-I (Cat. No. 407240). IGF-II is a nonglycosylated, single chain peptide of 67 amino acids. Plays an important role in fetal development. Stimulates muscle and bone cell proliferation and differentiation.

生物化学的/生理学的作用

ED₅₀ = 5-10 ng/ml

警告

Toxicity: Standard Handling (A)

物理的形状

Lyophilized from sterile-filtered acetic acid.

再構成

Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -70°C.
Reconstitute to a concentration of ≥10 µg/ml with sterile PBS containing ≥0.1% HSA or BSA. Avoid using buffers near the isoelectric point (6.5).

その他情報

Feldser, D., et al. 1999. Cancer Res.59, 3915.
Hill, P.A., et al. 1995. Endocrinology136, 124.
Nielson, F.C., et al. 1995. Nature 377, 358.
LeRoith, D., and Roberts, C.R., Jr. 1993. Ann. N.Y. Acad. Sci.692, 1.
Lowe, W.L. 1991. In Insulin-Like Growth Factors: Molecular and Cellular Aspects (LeRoith, D., Ed.) CRC Press Inc., Boca Raton p. 49.
Rotwein, P. 1991. Growth Factors5, 3.

法的情報

CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

保管分類コード

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 1


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

Jan Code

407245-50UG:
407245-UG:


試験成績書(COA)

製品のロット番号・バッチ番号を入力して、試験成績書(COA) を検索できます。ロット番号・バッチ番号は、製品ラベルに「Lot」または「Batch」に続いて記載されています。

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)