Merck
2871-80250
Millipore
NovaSeptum® ボトル
250mL With Millex Air Vent
別名:
Cell Culture sampling, bottle, 250 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104105
eCl@ss:
36101790
物質
316L stainless steel cannula (ASTM)
PETG bottle
TPE tubing (medical grade)
polyester body
silicone septum (medical grade platinum-cured)
品質水準
ニードルサイズ
2.0 mm
無菌性
sterile
包装
pkg of 250 mL
メーカー/製品名
NovaSeptum®
パラメーター
-80-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
不純物
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
フィッティング
inlet septum unit (with 1 mm or 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
製造プロセス全体を通じて製品のシングルサンプリングはかなり重要です。不正確な、または偽陽性結果によって製品を無駄するだけではなく、試験を繰り返さなければならない場合があります。
NovaSeptum® Bottleでは、汚染はもはや脅威ではありません。無菌処理にとって理想的な密封設計で、お客様のサンプルを採取時から試験を行うまで確実に分離できます。 またNovaSeptum® なら、コンパクトでデッドレッグのない設計により、貴重な材料を無駄にしません。
幅広い標準コネクターとカスタムコネクターで、どこでも必要な場所でのサンプル回収を保証します。高純度のサンプリングユニットは、バイオリアクターからのサンプリング・細菌計数、およびタンパク質、複合糖質や低分子に対して極めて低いアフィニティを必要とするアプリケーションに最適です。簡単に保管したり吊るしておいたりするフラットバッグとしても使えます。
アプリケーション
バイオリアクターからのサンプリング・細菌計数
調製ノート
滅菌方法
ガンマ線最小25 kGy ISO 11137に従う
法的情報
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany