Merck
217277
Millipore
Carboxymethylcellulose, Sodium Salt, Low Viscosity
Substrate for cellulase. Low viscosity (2%, H2O, 25°C): 25 - 75 mPas.
別名:
Carboxymethylcellulose, Sodium Salt, Low Viscosity
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.79
詳細
Merck USA index - 14, 1829
品質水準
フォーム
solid (free-flowing)
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white to tan
溶解性
water: 20 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
InChI Key
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
詳細
Substrate for cellulase. Viscosity: (2%, H2O, 25°C): 25 - 75 mPas.
Substrate for cellulase. Viscosity: 25-75 mPas at 25°C, 2% in H2O.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, store at room temprature. Stock solutions are stable for up to 6 months at room temprature.
その他情報
Christakopoulos, P., et al. 1999. Arch. Biochem. Biophys. 364, 61.
Blanco, A., et al. 1998. Appl. Microbiol. Biotechnol. 50, 48.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
217277-1KG:
217277-250GM:
217277-GM:
試験成績書(COA)