安全性情報
200-M
Sigma-Aldrich
Eosin Y Powder
別名:
Eosin Y Powder, Bromo Acid J
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H6Br4Na2O5
CAS番号:
分子量:
691.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116121
形状
powder
pH
9.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
295-296 °C
λmax
515-518 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
InChI
1S/C20H8Br4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used as a counterstain for hemotoxylin and as a constituent of Wright Stain.
HARLECO® Counterstaining in H&E
法的情報
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
376.9 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
191.6 °C - Pensky-Martens closed cup