安全性情報
1.94963
Supelco
Chromium(VI) oxide
EMPLURA®
別名:
Chromium(VI) oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CrO3
CAS番号:
分子量:
99.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
InChI
1S/Cr.3O
InChI Key
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
クロム、鉛又はよう素の酸化物
危険等級III
第三種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1949635000:
1949639025:
1949630500:
1949635021:
1949639026:
1949630521:
IN2RCMC194963:
試験成績書(COA)