安全性情報
1.94522
Supelco
石油エーテル
parameter 60-80 °C, EMPLURA®
別名:
Petroleum ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12191502
製品種目
EMPLURA®
パラメーター
60-80 °C
保管温度
20-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.94522.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-14.8 °F
引火点(℃)
-26 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1945220501:
IN2RCMPS194522:
1945222521:
1945222501:
IN2RCMP194522:
1945220521:
1945229027:
試験成績書(COA)