Merck
1.94500
Supelco
アセトン
for preparative purposes, EMPLURA®, for extraction
別名:
Acetone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH3
CAS番号:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
グレード
for extraction
for synthesis
synthesis grade
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
詳細
for analytical purposes
製品種目
EMPLURA®
フォーム
liquid
expl. lim.
13.2 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アセトンの発光強度は溶液の成分によって決まります。UV光を吸収したアセトンが光分解され、ラジカルが生じます。
包装
1.94500.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.94500.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.94500.9027: 25 L Minimum Order Quantity: 1
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1945009221:
1945002521:
1945000521:
1945009027:
1945000501:
1945009201:
IN2RCMA194500:
1945002501:
試験成績書(COA)