安全性情報
1.93685
Supelco
di-Sodium tartrate dihydrate
EMPLURA®
別名:
di-Sodium tartrate dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4Na2O6 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
230.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChI Key
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
IN2RCMS193685:
1936850500:
1936850521:
試験成績書(COA)