安全性情報
1.93669
Supelco
Lead(II) nitrate
EMPLURA®
別名:
Lead(II) nitrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pb(NO3)2
CAS番号:
分子量:
331.21
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChI Key
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN2RCML193669:
1936695000:
1936690521:
1936695021:
1936690500:
試験成績書(COA)