安全性情報
1.93655
Supelco
Nickel(II) chloride hexahydrate
EMPLURA®
別名:
Nickel(II) chloride hexahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl2Ni · 6H2O
CAS番号:
分子量:
237.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1936555000:
1936555021:
1936559051:
1936550500:
1936550521:
IN2RCMN193655:
試験成績書(COA)