製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
SMILES記法
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1936495000:
IN2RCMP193649:
1936495021:
1936490500:
1936490521:
試験成績書(COA)