Merck
1.93630
Supelco
リン酸カリウム 二塩基性
anhydrous, EMPLURA®
別名:
sec.-リン酸カリウム, リン酸ニカリウム, リン酸水素二カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2HPO4
CAS番号:
分子量:
174.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
anhydrous
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
SMILES記法
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1936300500:
1936309051:
1936300521:
IN2RCMP193630:
1936309050:
試験成績書(COA)