Merck
1.93605
Supelco
リン酸カリウム 一塩基性
EMPLURA®
別名:
prim.-リン酸カリウム, リン酸一カリウム, リン酸二水素カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KH2PO4
CAS番号:
分子量:
136.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
EMPLURA®
mp
252.6 °C (lit.)
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93605.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93605.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93605.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1936050521:
1936059051:
IN2RCMP193605:
1936059050:
1936050500:
1936055021:
1936055000:
試験成績書(COA)