安全性情報
1.93420
Supelco
Benzoic acid
EMPLURA®
別名:
Benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6O2
CAS番号:
分子量:
122.12
UNSPSCコード:
12352106
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI Key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.93420.0521: 500 g, Minimum order quantity: 12
1.93420.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
1934205000:
1934200521:
IN2RCMB193420:
1934200500:
1934205021:
試験成績書(COA)