安全性情報
1.93310
Supelco
Ammonium cerium(IV) nitrate
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Ammonium cerium(IV) nitrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2[Ce(NO3)6]
CAS番号:
分子量:
548.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
ACS reagent
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.93310.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
1933100121:
1933101000:
1933101021:
1933100100:
IN2RCMA193310:
試験成績書(COA)