Merck
1.93262
Supelco
ヨウ素酸カリウム
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Potassium iodate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KIO3
CAS番号:
分子量:
214.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
ACS reagent
mp
560 °C (lit.)
密度
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
よう素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1932620121:
1932620100:
IN2RCMP193262:
試験成績書(COA)