安全性情報
1.93248
Supelco
Sodium thiosulfate pentahydrate
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Sodium thiosulfate pentahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Na2O3S2 · 5H2O
CAS番号:
分子量:
248.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード:
ACS reagent
グレード
ACS reagent
保管温度
room temp
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChI Key
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.93248.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93248.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1932480500:
1932480521:
1932485000:
1932485021:
IN2RCMS193248:
試験成績書(COA)