Merck
1.93246
Supelco
硫酸アンモニウム
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
マスカナイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2SO4
CAS番号:
分子量:
132.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352314
グレード
ACS reagent
製品種目
EMPARTA®
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
密度
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.93246.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93246.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93246.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1932460500:
1932469051:
1932460521:
1932465021:
IN2RCMA193246:
1932465000:
試験成績書(COA)