安全性情報
1.93221
Supelco
Ammonium Chloride
別名:
Ammonium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H4ClN
CAS番号:
分子量:
53.49
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
EMPARTA®
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI Key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.93221.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93221.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1932210500:
1932215021:
1932215000:
1932210521:
IN2RCMA193221:
試験成績書(COA)