Merck
1.93217
Supelco
酢酸アンモニウム
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Ammonium acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2NH4
CAS番号:
分子量:
77.08
Beilstein:
4186741
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
ACS reagent
製品種目
EMPARTA®
形状
solid
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
保管温度
20-25°C
SMILES記法
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI Key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93217.0521: 500G, Minimum order quantity: 12
1.93217.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93217.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1932175000:
1932175021:
1932179051:
IN2RCMA193217:
1932170521:
1932179050:
1932170500:
試験成績書(COA)