安全性情報
1.93202
Supelco
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)6Mo7O24 · 4 H2O
CAS番号:
分子量:
1235.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
ACS reagent
保管温度
room temp
SMILES記法
[Mo].[N+H4].[O-2].O
InChI
1S/Mo.H3N.H2O.O/h;1H3;1H2;/q;;;-2/p+1
InChI Key
XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93202.0121: 100 g, Minimum order quantity: 1
1.93202.1021: 1 kg, Minimum order quantity: 12
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1932020100:
1932021021:
1932020121:
1932021000:
IN2RCMA193202:
試験成績書(COA)