Merck
1.93100
Supelco
水酸化アンモニウム 溶液
for analysis EMPARTA®
別名:
アンモニア水
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4OH
CAS番号:
分子量:
35.05
Beilstein:
3587154
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352305
グレード
laboratory grade
蒸気圧
483 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMPARTA®
形状
liquid
expl. lim.
27 %
pH
(20 °C, strongly alkaline)
bp
37.7  °C (at 1,013 hPa)
mp
′ -57.5  °C (-71.5°F)
溶解性
water: soluble
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
20-25°C
SMILES記法
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI Key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.93100.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 1
1.93100.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93100.5021: 5 L, Minimum order quantity: 1
1.93100.9026: 25 L Minimum Order Quantity: 1
1.93100.9121: 100 L, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN2RCMA193100:
1931000004:
1931000521:
1931000003:
1931000002:
1931000007:
1931000005:
1931005021:
1931000001:
1931002500:
1931009121:
1931002521:
1931000500:
1931009026:
1931000006:
試験成績書(COA)