Merck
1.93027
Supelco
DL-乳酸
for analysis EMPARTA®
別名:
2-ヒドロキシプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)COOH
CAS番号:
分子量:
90.08
Beilstein:
1209341
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
122 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
InChI Key
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.93027.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93027.2521: 2.5 kg, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN2RCML193027:
1930270521:
1930272500:
1930270500:
1930272521:
試験成績書(COA)