主要文書
17391X2
Millipore
Cartridge Housing Sanitary Gaskets 4 in. EPDM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161525
eCl@ss:
32031603
物質
EPDM rubber
品質水準
直径
4 in.
適合性
for use with Series 2000 Sanitary Cartridge Housings